Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, TRC
Code produit 30423786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423786 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423786 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68765050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Chloride Hexahydrate
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Quantité 50 g
Synonyme Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate
Formule InChI InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
Nom IUPAC dichlorostrontium ; hexahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 266.62
Poids de la formule 265.9067