Learn More
Chlorure de strontium, TRC
Code produit 30427542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427542 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427542 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68767850G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Formule moléculaire SrCl2
Quantité 50 g
Synonyme Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Nom IUPAC dichlorure de strontium
Poids moléculaire (g/mol) 158.53
Poids de la formule 157.8433