Learn More
Strontium, pièces dendritiques distillées, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11320198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042929.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-24-6
Formule moléculaire Sr
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Numéro MDL MFCD00134060
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nom IUPAC strontium
SMILES [Sr]
Specifications
Nom chimique ou matériau Strontium
Couleur Golden
Note relative au nom Distilled dendritic pieces
Quantité 25 g
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3208
Pourcentage de pureté 99.8%