Learn More
Granulés de strontium, jusqu’à 19 mm (0,76 po), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388677 100 g 100g
11378677 5 g 5g
11368677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035789.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Granulés de strontium, 99 %, Sr, numéro CAS-7440-24-6, atome, granulés, base de métaux de 19 mm 0,76 po et moins, estroncio, strontium, morceaux, morceaux, dendritique, pièces, yzs2rpe8le, strontium, élémentaire, strontium, pièces dendritiques distillées, unii-yzs2RPE8le, 100 g, (base de métaux), CHEBI:33324, blanc à jaune
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement sous argon avec une fine couche d’huile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-24-6
Formule moléculaire Sr
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Numéro MDL MFCD00134060
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nom IUPAC strontium
SMILES [Sr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium granules
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 g
Granulométrie 19mm (0.76 in.) & down
Sensibilité Air and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3208
Pourcentage de pureté 99%