Learn More
Oxalate de strontium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334477 500 g 500g
11324477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039573.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 814-95-9 | Molecular Formula: C2O4Sr | Molecular Weight: 175.638 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-95-9
Formule moléculaire C2O4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 175.638
Numéro MDL MFCD00050803
Clé InChI KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium oxalate, unii-7iaw7e69ni, 7iaw7e69ni, strontium oxalate, src2o4, ethanedioic acid, strontium salt 1:1, oxalic acid, monostrontium salt, strontium 2+ ion oxalate, oxalic acid, strontium salt 1:1 8ci
CID PubChem 69947
Nom IUPAC oxalate de strontium
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium oxalate
Quantité 500 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid and nitric acid
Poids de la formule 175.64
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre / grumeau