Learn More
Ranélate de strontium, TRC
Code produit 30414379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414379 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414379 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS687700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Ranelate
CAS 135459-87-9
Formule moléculaire C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr
Quantité 100 mg
Synonyme Bivalos','Distrontium renelate','Protelos','Protos','S 12911','S 12911-2 Strontium ranelate','5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2)
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
SMILES [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N
Nom IUPAC distrontium;5-[bis(carboxylatométhyl)amino]-3-(carboxylatométhyl)-4-cyanothiophène-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 513.49
Poids de la formule 513.7957