Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Code produit 11479878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Contrôle positif polyvalent ; 50 tests
Kit pour groupage streptococcique
Réactif de groupage streptococcique C
Réactif de groupage streptococcique F
Réactif de groupage streptococcique G
Réactif d’extraction d’enzymes de groupage streptococcique
Réactif A pour groupage streptococcique
Réactif B pour groupage streptococcique
Conditionnement:
2 pièces
50 tests
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11479878 Kit pour groupage streptococcique 50 tests
11903522 Réactif A pour groupage streptococcique 50 tests
11913522 Réactif B pour groupage streptococcique 50 tests
10537283 Réactif de groupage streptococcique C 50 tests
11973932 Réactif B pour groupage streptococcique -
10770354 Réactif de groupage streptococcique F 50 tests
10127942 Réactif de groupage streptococcique G 50 tests
10035812 Contrôle positif polyvalent ; 50 tests 50 tests
13275599 Réactif d’extraction d’enzymes de groupage streptococcique 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11479878 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DR0585A
 Article restreint
En stock
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Les streptocoques sont des cocci à Gram-positif, négatifs à la catalase, anaérobies facultatifs, qui se regroupent par paires ou en chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques, telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, sepsie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante.
Utilisez ce test rapide, simple et sensible pour l’identification des groupes streptococciques A, B, C, D, F et G.
  • Rapide—résultats en deux minutes
  • Simple : facile à réaliser
  • Visuel—résultats faciles à lire
  • Sensible—l’utilisation de la technologie latex rend ce test plus sensible
  • Tous les réactifs sont disponibles séparément
Lancefield a montré que la majorité des streptocoques pathogènes possèdent des antigènes carbohydrates spécifiques, ce qui permet de classer les streptocoques en groupes. Ces antigènes du groupe streptococcique peuvent être extraits des cellules et leur présence est démontrée par des particules de latex préalablement enduites d’anticorps spécifiques au groupe. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’antigènes homologues et restent en suspension lisse en l’absence de cet antigène. Le kit pour groupage streptococcique Oxoid est un test d’agglutination au latex pour l’identification des groupes streptococciques et des réactifs sont également fournis pour les groupes A, B, C, D, F et G. L’utilisation d’une procédure d’extraction enzymatique réduit considérablement le temps nécessaire à l’extraction de l’antigène et améliore considérablement le rendement de l’antigène, partiellement pour les streptocoques du groupe D.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit pour groupage streptococcique
Substances à analyser détectables Groupes streptococciques A, B, C, D, F et G
Type Kit de test de streptocoques
Groupe d’organismes Lancefield A, B, C, D, F et G
Quantité 50 tests/kit
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • STREPTOCOCCAL GROUPING KIT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Achromopeptidase, Thiomersal, Sodium azide