Learn More
Hydrate de sulfate de strychnine, TRC
Code produit 30135248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135248 2.5 g 2.50g
30004488 500 mg 500mg
30012411 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6872382.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60491-10-3
Formule moléculaire C42H44N4O4 • H2SO4 • 5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 766.9
Synonyme Strychnidin-10-one, sulfate, hydrate, Strychnidin-10-one, sulfate, pentahydrate, Strychnine sulfate pentahydrate, Strychnine, sulfate, pentahydrate
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxépino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one ; acide sulfurique ; Pentahydrate
SMILES C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strychnine Sulfate Hydrate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/2C21H22N2O2.H2O4S.5H2O/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4;;;;;/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;;;;;;/m00....../s1
Poids de la formule 856.3565