Learn More
Cole-Parmer™ Armoire de distillation de l’eau Stuart™ série WS-200
Code produit 11466538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit de liquide en sortie:
4 L
8 L/h Distillation unique
Profondeur (métrique):
240 mm
410 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit de liquide en sortie Profondeur (métrique) unitSize
11466538 4 L 240 mm -
11931299 4 L 410 mm 1 pièce
11941299 8 L/h Distillation unique 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11466538 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9929405
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’armoire de distillation de l’eau Stuart de la série WS-200 produit de l’eau distillée froide pour une utilisation immédiate.
  • Garantit une très grande pureté à partir de pratiquement n’importe quelle source d’eau brute.
  • Le capteur de niveau d’eau du réservoir arrête le distillateur lorsque le réservoir est plein.
  • Conversion simple vers une eau d’alimentation pré-traitée
  • Les fonctions de sécurité permettent un fonctionnement sans surveillance.
  • Éliminez les matières organiques, les bactéries et les pyrogènes de votre eau avec les armoires de distillation de l’eau WS-200.
  • La verrerie en borosilicate, associée à des éléments chauffant et placée dans une armoire de protection, produit un distillat exempt de pyrogène de la plus grande pureté à partir de pratiquement n’importe quelle source d’eau brute.
  • Les alambics sont disponibles en modèles à simple ou double distillation ; choisissez le —modèle à double distillation pour des niveaux de pureté plus élevés.
  • La conception unique du condenseur garantit que les gouttelettes d’eau distillée restent en contact avec le serpentin de refroidissement pendant une période prolongée pour un transfert d’énergie maximal et une eau distillée froide immédiate.
  • Nettoyez l’unité en toute sécurité et facilement sans démonter la verrerie.
  • La structure entièrement en verre permet un détartrage rapide à l’aide d’acides minéraux forts.
  • Un robinet d’arrêt à grand alésage avec clé en PTFE facilite la vidange des produits chimiques après le nettoyage.
  • Les éléments de sécurité incluent un capteur de débit, un thermostat anti-surchauffe, un écran de protection en acrylique, un couvercle d’armoire et des filetages à vis sur tous les raccordements d’eau.
  • Un capteur de niveau d’eau du réservoir coupe automatiquement les éléments chauffant et l’alimentation en eau de refroidissement lorsque le réservoir est rempli d’eau distillée puis redémarre automatiquement lorsque le niveau de l’eau distillée baisse dans le réservoir.
Spécification
Type Distillateur d’eau
Débit de liquide en sortie 4 L
Alimentation électrique Environ 220/240 V, 50/60 Hz 3 kW
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Verre
Phase 1
Tension 240 V
Puissance 3 kW
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C à 35°C
Modèle A4000
Profondeur (impériale) 9,4 in
Profondeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 1.3 ft.
Hauteur (métrique) 410 mm
Largeur (impériale) 1.8 ft.
Largeur (métrique) 550 mm