Learn More
Techne™ Distillateur d’eau Distinction Stuart™
Code produit 12030370
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distinction
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12030370 Distinction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12030370 Fournisseur Techne™ Code fournisseur 9995182
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construction toute en verre avec des éléments chauffants à revêtement de silice qui garantissent un distillat de pureté supérieure à un prix économique.
  • Avec un dispositif de commande pour éteindre le chauffage lorsque le réservoir collecteur est plein
  • Empêche le débordement s’il reste allumé lorsqu’il est sans surveillance
  • Deux thermostats de sécurité indépendants pour éviter toute surchauffe en cas d’interruption de l’alimentation en eau
  • La conception unique du condenseur garantit que les gouttelettes d’eau distillée restent en contact avec la bobine de refroidissement pendant la plus longue période possible pour produire de l’eau distillée froide et préchauffer l’alimentation de la chaudière afin d’augmenter l’efficacité
  • Pas de vis incorporés sur tous les raccords d’eau afin que les tuyaux puissent être installés et retirés facilement et en toute sécurité sans risque de casse
  • L’entonnoir d’ajout d’acide et le robinet d’arrêt de vidange intégrés permettent un nettoyage facile sans démonter la verrerie
  • Le support est pré-percé pour faciliter le montage mural
  • Sortie de 4 l/h, distillation unique
  • pH 5,0 à 6,5
  • Alimentation en eau de 1 l/min, 3 à 100 psi
Spécification
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz monophasée
Puissance 3 kW
À utiliser avec (équipement) Distinction
Type Distillateur d’eau
Capacité (métrique) 4 l/h, distillé seul
Profondeur (métrique) 160 mm
Hauteur (métrique) 410 mm
Largeur (métrique) 540 mm