Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’hybridation en verre borosilicaté Stuart™
Description
- Choisissez parmi une large gamme d’accessoires pour votre Cole-Parmer incubateur d’hybridation.
- Choisissez parmi des rotations et des flacons de capacité différentes en fonction de votre application spécifique.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polyester |
| Diamètre (impériale) interne | 1,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 33,6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
| À utiliser avec (équipement) | bouchon |
| Longueur (impériale) | 10,2 in |
| Conditionnement | 1 de chaque |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Flacon d’hybridation |