Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’hybridation en verre borosilicaté Stuart™
Código de producto. 12028503
Cambiar vista
Click to view available options
Longueur (métrique):
170 mm
260 mm
Diamètre (métrique) externe:
40 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Tamaño de la unidad
12028503 170 mm 40 mm 1 pièce
12008503 260 mm 40 mm 1 pièce
12018503 260 mm 75 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12028503 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3945499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    134.96€ / 1 pièces
    Économisez 12.04€
    8% de réduction
Ver todas las promociones
Expédition estimée: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ces Stuart™ Bouteilles d'hybridation en verre borosilicaté pour Cole-Parmer™ Série INC-200D-H Stuart Les incubateurs/agitateurs d'hybridation offrent un large éventail d'options pour toutes les applications.
  • Choisissez parmi une large gamme d'accessoires pour votre Cole-Parmer incubateur d'hybridation.
  • Choisissez parmi des rôtissoires et des bouteilles de différentes capacités en fonction de votre application spécifique.
Especificaciones
Matériau du bouchon Polyester
Diamètre (impériale) interne 1,3 in
Diamètre (métrique) interne 33,6 mm
Diamètre (métrique) externe 40 mm
À utiliser avec (équipement) bouchon
Longueur (impériale) 6,7 in
Conditionnement 1 de chaque
Longueur (métrique) 170 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flacon d’hybridation
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.