Learn More
Cole-Parmer™ Flacon de réception en verre borosilicaté Stuart™
Code produit 12079121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12079121 1000 mL 1 pièce
12089121 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12079121 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1009668
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Pour évaporateur rotatif RE100
Quantité 1 chacun
Forme Rond
Volume (métrique) 1000 mL