Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante numérique (blanche), température ambiante à 450 °C, céramique
Code produit 16311766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
16311766 céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16311766 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur CD150W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.00€
    689.61€ / 1 pièces
    Économisez 44.39€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carrée, Dimensions : 6 x 6 in
  • Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
  • Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
  • L’affichage indique la température réelle de la surface
  • Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Matériau du corps Métal à revêtement en poudre blanc
Description Blanc
Matériau de la plaque supérieure céramique
Type de contrôleur Numérique
Dimensions 6 x 6 po
max. (métrique) Température ambiante à 450°C
Profondeur (impériale) 11,75 in
Profondeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 3,625 in
Largeur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 9,3 cm
Largeur (métrique) 18 cm
Puissance 500 W
Alimentation électrique 230 VCA, 50 / 60 Hz
Comprend Cordon d’alimentation avec fiche
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Certifications/Conformité CE
Garantie 3 ans
Affichage LED