Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante numérique (blanche), température ambiante à 325 °C, aluminium
Description
- Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
- L’affichage indique la température réelle de la surface
- Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Spécification
| Matériau du corps | Métal à revêtement en poudre blanc |
| Description | Blanc |
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Dimensions | 6 x 6 po |
| max. (métrique) | Température ambiante à 325°C |
| Profondeur (impériale) | 11,75 in |
| Profondeur (métrique) | 30 cm |
| Hauteur (impériale) | 3 in |
| Longueur (impériale) | 11,813 in |
| Afficher plus |