Learn More
Cole-Parmer™ Appareil numérique de détermination du point de fusion Stuart™
Code produit 11996458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SMP10
SMP20
Type d’affichage:
LED à 3 chiffres
LED à 4 chiffres
Résolution:
0,1°C
1°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type d’affichage Résolution Conditionnement
11996458 SMP20 LED à 4 chiffres 0,1°C 1 pièce
11446618 SMP10 LED à 3 chiffres 1°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11996458 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0301147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00€
    1606.87€ / 1 pièces
    Économisez 388.13€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sélectionne, mesure et affiche numériquement le point de fusion, ce qui rend l’utilisation d’un thermomètre inutile. Stuart™ Le simulateur numérique du point de fusion affiche la température à une résolution de 0,1 degré selon le modèle sélectionné.
Sélectionne, mesure et affiche numériquement le point de fusion, ce qui rend l’utilisation d’un thermomètre inutile. Stuart™ Le simulateur numérique du point de fusion affiche la température à une résolution de 0,1 degré selon le modèle sélectionné.
Conçu spécialement pour un fonctionnement simple et sûr, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans le cadre éducatif. La température est sélectionnée, mesurée et affichée numériquement, ce qui assure la précision et rend inutile l’utilisation d’un thermomètre.
  • Sélection et affichage numériques de la température
  • Simple à utiliser grâce aux plateaux de température
  • Idéal pour une utilisation pédagogique
  • Testez et visualisez simultanément deux échantillons via une loupe grossissante et un éclairage intégré qui facilite l’observation.
  • Pieds arrières extensibles permettant un angle de vue optimal lors de l’utilisation de l’unité.
  • Accès complet au bloc pour faciliter le nettoyage.
  • Instructions simples imprimées directement sur l’instrument dans la plupart des langues européennes pour faciliter l’utilisation.
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage indiquant le numéro de série individuel pour une meilleure traçabilité.
Modèle SMP10 :
  • Affiche la température à une résolution de 1 degré
  • Chauffe à un taux fixe de 2°C par minute
Modèle SMP 20
  • Affiche la température à une résolution de 0,1 degré ainsi qu’une vitesse de rampe variable ; maintenez la touche enfoncée pour que la température de fusion exacte puisse être enregistrée.
  • Chauffe à un taux sélectionné par l’utilisateur entre 1 et 10°C par minute
Spécification
Type de produit Simulateur de point de fusion
Tension 230 V
Puissance 75 W
Précision 1°C
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage
Dimensions (L x l x H) 220 x 160 x 170 mm
Type d’affichage LED à 4 chiffres
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 75 W
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation pédagogique
À utiliser avec (équipement) Jusqu’à deux échantillons en tube capillaire de 1,9 mm de diamètre
Hauteur (impériale) 6,7 in
Hauteur (métrique) 170 mm
Longueur (impériale) 8,7 in
Longueur (métrique) 160 mm
Modèle SMP20
Quantité d’emballage 1 de chaque
Résolution 0,1°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 300°C
Poids (métrique) 1,8 kg
Largeur (impériale) 6,3 in
Largeur (métrique) 160 mm
Fréquence 50 Hz