Learn More
Cole-Parmer™ Série BH-200 Stuart bloc chauffant sec
Code produit 11486568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Numérique, double contrôle
Nbre de blocs:
2
3
Plage de températures (métrique):
50°C à 200°C
Ambiant +8° jusqu'à 130 °C
Ambiant +8° jusqu'à 200 °C
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Nbre de blocs Plage de températures (métrique) unitSize
11486568 Numérique 2 Ambiant +8° jusqu'à 200 °C 1 pièce
12087204 Analogique 2 Ambiant +8° jusqu'à 130 °C 1 pièce
11476568 Numérique 2 Ambiant +8° jusqu'à 130 °C 1 pièce
12097204 Numérique 3 Ambiant +8° jusqu'à 130 °C 1 pièce
11496568 Numérique 3 Ambiant +8° jusqu'à 200 °C 1 pièce
11406578 Numérique, double contrôle 2 Ambiant +8° jusqu'à 130 °C -
11920925 Numérique, double contrôle 2 50°C à 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11486568 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3661021
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Série BH-200 Stuart Le bloc chauffant sec assure un chauffage précis des tubes et des microplaques.
  • Le voyant d'avertissement de surchauffe s'allume lorsque la température du bloc dépasse 50 °C.
Les blocs chauffants secs sont conçus pour chauffer avec précision les tubes à essai, les tubes à microcentrifuger, les cuvettes et les plaques de microtitration. La masse thermique importante des blocs d'aluminium assure un contrôle de température très précis et stable. Le « nombre de blocs acceptés » indique le nombre de blocs de largeur simple acceptés par chaque élément chauffant. Un appareil de chauffage qui accepte deux blocs de largeur simple acceptera également un bloc de largeur double.
Spécification
Type de contrôleur Numérique
Capacité Blocs chauffants
Matériau Métal
No. of Places 2 blocs
Plage de températures (métrique) Ambiant +8° jusqu'à 200 °C
Type Bloc à bain sec
Nbre de blocs 2
Stabilité de la température À 37°C ±0.1°C
Uniformité de la température Dans le bloc à 37°C ± 0.1°C ; dans le bloc à 130°C ± 1°C
Largeur (impériale) 9,3 in
Largeur (métrique) 235 mm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 115 mm
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 280 mm
Poids (métrique) 2,3 kg
Tension 230 V
Puissance 300 w
Fréquence 50 Hz