Learn More
Cole-Parmer™ Ruban chauffant mis à la terre série HT-200
Description
- Température maximale de l'élément de 842 °F (450 °C)
- Fil de terre tressé sous la gaine extérieure
- Environ 25 mm de large
Les rubans chauffants flexibles en fibre de verre sont idéaux pour chauffer les colonnes, les tuyaux, les vannes et les conduites de transfert, là où les applications doivent être surveillées. L'élément chauffant et le fil de terre tressé sont enroulés sur un noyau en fibre de verre et recouverts d'une gaine extérieure tressée en fibre de verre. Ces rubans ne sont pas résistants à l'eau ; à utiliser uniquement en milieu sec. Les rubans sont fournis avec 3,5 in. (9 cm) fils flexibles isolés non chauffés à chaque extrémité. Avertissement : Les rubans chauffants ne doivent pas se chevaucher et nécessitent l’utilisation d’un régulateur de température ou de puissance vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 91 x 25mm |
| À utiliser avec | Tuyaux métalliques, verrerie, colonnes, vannes, lignes de transfert |
| Longueur (métrique) | 91 mm |
| Tension | 230 V |
| Longueur (impériale) | 3,6 in |
| Modèle | HT95503 |
| Matériau | Fibre de verre |
| Détails du bloc d’alimentation | 230 V, 50 Hz, 150 W |
| Puissance | 150 w |
| Type de produit | Bande chauffante |
| Afficher plus |