Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle plat Stuart™
Code produit 12737969
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain 12 L
Bain 18 et 26 L
Bain 48 L
Bain 8 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12737969 Bain 48 L 1 pièce
12717969 Bain 12 L 1 pièce
12727969 Bain 18 et 26 L -
12707969 Bain 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12737969 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1212294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    250.59€ / 1 pièces
    Économisez 22.41€
    8% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Améliorez les performances de vos bains et circulateurs Techne
  • Couvercles, plateaux, sondes de température et autres accessoires pour votre bain-marie.
  • Fabriqués en acier inoxydable et disponibles pour s’adapter aux bains 8 L pour éviter les pertes dues à l’évaporation.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bain 48 L