Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire pour incubateur d'hybridation série HI-200, tube
Code produit 12093765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
205 mm
Type de bouchon:
Bouchons d’extrémité à visser
Non inclus
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de bouchon Conditionnement
12093765 200 mm Non inclus 1 pièce
12142080 205 mm Bouchons d’extrémité à visser 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12093765 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3945510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    232.37€ / 1 pièces
    Économisez 20.63€
    8% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Ce tube incubateur d'hybridation en verre de la série HI-200 présente un faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre. La rotation et la conception permettent d'utiliser et de récupérer des volumes aussi faibles que 5 mL.
  • Les tubes et autres accessoires peuvent être utilisés simultanément pour de multiples applications.
  • Tubes à enclenchement unique ; avec une vitesse de rotation du tube de 0 à 20 tr/min, réglable selon votre application.
  • Sécurité radioactive ; le boîtier de protection et la conception du tube anti-goutte minimisent les risques pour l'utilisateur.
  • Fabriqué en verre borosilicate épais et durable.
  • Versement facile - anti-goutte, sûr et pratique.
  • Joint torique – Les embouts étanches par joint torique garantissent l'absence de fuites.
  • Filetage d'échappement sur le bouchon à vis - ouverture facile sans problème de vide.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Longueur (impériale) 7,9 in
Conditionnement 1 de chaque
Type de bouchon Non inclus
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube d’hybridation