Learn More
Cole-Parmer™ Distillateur d’eau Stuart™ série WS-100
Code produit p-8012898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 V
240 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
12068990 220 V 1 pièce
13145990 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12068990 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9929506
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économisez de l’argent tout en maintenant des performances élevées avec ce distillateur d’eau Stuart de la série WS-100.
  • Deux thermostats indépendants empêchent une éventuelle surchauffe.
  • Dispose d’un support métallique robuste pour un montage mural ou sur paillasse.
  • Travaillez directement avec de l’eau du robinet.
  • Ce distillateur d’eau économique de base est parfaitement adapté aux distillations générales en laboratoire et pédagogiques
  • La chaudière et le condenseur en verre borosilicaté fournissent un distillat de la plus grande pureté.
  • La conception unique du condenseur garantit que les gouttelettes d’eau distillée restent en contact avec le serpentin de refroidissement pendant une période prolongée pour un transfert d’énergie maximal et une eau distillée froide immédiate.
  • Le condenseur équipé de connecteurs à filetage à vis et d’embouts cannelés en plastique de 0,375 in de dia. int. permettent un changement de tube rapide et sûr sans craindre de casser la verrerie.
  • Détartrez facilement sans démonter la verrerie à l’aide de l’entonnoir d’ajout d’acide et du drain d’eau usée intégrés.
  • L’élément chauffant en métal chromé à longue durée de vie est protégé par un thermostat double de sécurité.
Spécification
Type Distillateur d’eau Merit
Débit de liquide en sortie 4 L
Alimentation électrique Environ 220/240 V, 50/60 Hz 3 kW
Fréquence 50/60 Hz
Phase 1
Tension 220 V
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C à 35°C
Modèle W4000/EURO
Profondeur (impériale) 5,9 in
Profondeur (métrique) 150 mm
Hauteur (impériale) 17,7 in
Hauteur (métrique) 450 mm
Largeur (impériale) 19,7 in
Largeur (métrique) 500 mm