Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-ballon Stuart™ modèle HM250C
Code produit 12920161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12920161 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12920161 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1011263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.00€
    797.56€ / 1 pièces
    Économisez 53.44€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Profondeur (métrique) 175 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 175 x 175 x 150mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 200 W
Modèle HM250C
Matériau Aluminium
Forme Rond
Puissance 200 w
Largeur (métrique) 175mm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
À utiliser avec (application) Coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement
Fréquence 50/60 Hz