Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur linéaire Stuart™
Code produit 10185224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
25 à 250 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10185224 25 à 250 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10185224 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5190064
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Mécanisme d’agitation puissant mais silencieux conçu pour une utilisation continue sans problème. L’agitateur linéaire Stuart™ comprend une plateforme de nacelle qui peut être ajustée à la fois verticalement et horizontalement pour contenir la plupart des tailles et types de récipients, y compris les flacons, les bouteilles et les béchers.
Mécanisme d’agitation puissant mais silencieux conçu pour une utilisation continue sans problème. La plateforme de nacelle dispose de quatre barres de fixation horizontales avec coussin en caoutchouc et poignées à libération rapide pouvant être ajustées verticalement et horizontalement pour tenir la plupart des tailles et types de récipients, y compris les flacons, les bouteilles et les béchers.
  • Action d’agitation à mouvement de va-et-vient linéaire
  • Sélection numérique de la vitesse à 250 tr/min avec démarrage progressif
  • Minuterie numérique intégrée
  • Mécanisme d’entraînement silencieux et fiable
  • Système de nacelle entièrement réglable
  • Convient aux récipients de différentes tailles.
Spécification
Orbite 20 mm
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Vitesse de rotation 25 à 250 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 420 mm
Hauteur (métrique) 270 mm
Longueur (métrique) 335 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Type de contrôleur Microprocesseur
Plage d’humidité 80%
Plage de durée Numérique, 1 à 999 min