Learn More
Cole-Parmer™ Loupe Stuart™
Code produit 12088183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
1.7x
3X
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grossissement Conditionnement
12088183 3X 1 pièce
11446508 1.7x 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12088183 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1421261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    141.12€ / 1 pièces
    Économisez 34.88€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Utilisez cette loupe avec les compteurs de colonies Stuart™ SC6.
Utilisez cette loupe avec les compteurs de colonies Stuart™ SC6.
  • Loupe 1,7x pour compteur de colonies SC6
  • Comptage par pression tactile
  • Fonction de calcul de la moyenne
  • Éclairage LED blanc lumineux à faible consommation
  • Avec protection antimicrobienne BioCote
  • Confirmation sonore du comptage
  • Choix de la couleur du fond (clair ou foncé)
  • Connectivité à une imprimante ou un ordinateur
Spécification
À utiliser avec (équipement) Le compteur de colonies Stuart SCPPLUS
Comprend Protection antimicrobienne BioCote
Quantité 1Chaque
Grossissement 3X
Type de produit Lentille, loupe