Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur orbital Stuart™
Code produit 10759145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SSL1
SSM1
Capacité de charge (métrique):
3 kg
10 kg
Profondeur (métrique):
300 mm
420 mm
Hauteur (métrique):
140 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité de charge (métrique) Profondeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10759145 SSL1 10 kg 420 mm 270 mm 1 pièce
10309644 SSM1 3 kg 300 mm 140 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10759145 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5190022
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Offre un mouvement circulaire uniforme et régulier avec une course de 16 mm. L’agitateur orbital Stuart™ est fourni avec un tapis antidérapant pouvant recevoir jusqu’à quatre plaques multipuits ou cartes de diagnostic.
Modèle SSM1 : Le SSM1 compact offre un mouvement circulaire uniforme et régulier avec une orbite de 16 mm. Il est fourni avec un tapis antidérapant pouvant recevoir jusqu’à quatre plaques multipuits ou cartes de diagnostic. L’action d’agitation est idéale pour les échantillons de 0,5 à 5 ml contenus dans les plaques multipuits, récipients et boîtes de Petri. L’agitateur peut être utilisé dans les incubateurs et les chambres environnementales (jusqu’à 40°C et 80 % d’humidité). En option, un système de réceptacle est disponible et peut accueillir différents récipients dont des flacons, bouteilles ou béchers via quatre barres de sécurité en caoutchouc. Il transforme le SSM1 en un mini-agitateur pour plateforme ultra-efficace et permet d’accueillir des bouteilles ou flacons Erlenmeyer à hauteur de 4 x 250 ml, 2 x 500 ml, ou 1 x 1000 ml. Ces plus grands récipients sont maintenus entre les barres de caoutchouc. Le système de réceptacle flexible a l’avantage de permettre l’utilisation de différentes combinaisons de récipients, offrant ainsi une polyvalence maximale. La vitesse varie de 30 à 300 tr/min. Une fois définie via l’affichage numérique, la vitesse d’agitation est maintenue efficacement même sur de longues périodes. Les temps d’agitation peuvent être définis sur la minuterie numérique intégrée pour un fonctionnement de 1 à 999 minutes, ou l’unité peut être réglée pour fonctionner en continu.
Modèle SSL1 : Le SSL1 possède toutes les caractéristiques du SSM1, mais il est plus volumineux. Le SSL1 comprend également un système de réceptacle plutôt qu’un tapis antidérapant pour maintenir confortablement les flacons. La plateforme de type réceptacle possède quatre barres horizontales de sécurité rembourrées en caoutchouc avec des poignées déverrouillage rapide. Elle est facilement réglable aussi bien horizontalement que verticalement pour le maintien des récipients de pratiquement tous types et toutes tailles, notamment les flacons, bouteilles et béchers (par exemple, ils peuvent accueillir des bouteilles ou flacons Erlenmeyer à hauteur de 12 x 250 ml, 9 x 500 ml, 6 x 1000 ml ou 2 x 2000 ml). Le principal avantage de ce système de réceptacle repose sur le fait qu’il peut accueillir différentes tailles de récipients, une exigence courante lorsque les agitateurs sont utilisés simultanément par différentes personnes dans le laboratoire.
  • Agitation orbitale douce
  • Course de 16 mm idéale pour les échantillons de plus grande taille, comme les plaques multipuits
  • Minuterie numérique intégrée
  • Contrôle de la vitesse variable jusqu’à 300 tr/min
  • Fourni avec tapis antidérapant pour plaques multipuits, etc.
  • Système de nacelle pour flacons et bouteilles, facilement réglable aussi bien horizontalement que verticalement pour le maintien des récipients de pratiquement tous types et toutes tailles, notamment les flacons, bouteilles et béchers (par exemple, il peut accueillir des bouteilles ou flacons Erlenmeyer à hauteur de 12 x 250 ml, 9 x 500 ml, 6 x 1000 ml ou 2 x 2000 ml)
Spécification
Orbite 16 mm
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 50 W
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Capacité Grands Flacons
Type de produit Agitateur orbital
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 420 mm
Hauteur (métrique) 270 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Poids (métrique) 11 kg
Modèle SSL1