Learn More
Cole-Parmer™ Flacon récepteur avec revêtement en plastique Stuart™
Code produit 11982729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11982729 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11982729 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1009673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    231.93€ / 1 pièces
    Économisez 20.07€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Pour évaporateur rotatif RE100
Matériau (revêtement) Plastique
Volume (métrique) 500 mL