Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur magnétique multipositions Stuart™
Code produit. 11426538
Change view
Click to view available options
Modèle:
SB161-3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Modèle unitSize
11426538 SB161-3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11426538 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5140002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La plaque supérieure en acier inoxydable solide et les aimants puissants assurent une agitation et un couplage très puissants. L’agitateur magnétique multipositions Stuart™ est une unité compacte et économique avec trois positions d’agitation indépendantes dans un format de seulement 600 x 270 mm.
Unité compacte et économique avec trois positions d’agitation indépendantes dans un format de seulement 600 x 270 mm.
  • Peut facilement accueillir 3 béchers de 2 L.
  • La plaque supérieure en acier inoxydable solide assure une agitation et un couplage très puissants.
  • Son puissant moteur mélange jusqu’à 15 litres de liquide à des vitesses pouvant atteindre 1500 tr/min.
  • Livré avec 3 barreaux d’agitation de 25 mm revêtus de PTFE.
  • Trois positions d’agitation indépendantes.
Spécification
Vitesse 100 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 3
Tension 230 V
Puissance 150 W
Dimensions (L x l) 550 x 210 mm
Dimensions (L x l x H) 110 x 600 x 270 mm (H x l x P)
Hauteur (impériale) 4.3 in.
Hauteur (métrique) 110 mm
Longueur (impériale) 23.6 in.
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (impériale) 10.6 in.
Largeur (métrique) 600 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 150 W
Fréquence 50 Hz
Certifications/Conformité EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Comprend 3 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm)
Modèle SB161-3
Type Agitateur magnétique
Poids (impériale) 15.4 lb.
Poids (métrique) 7 kg