Learn More
Cole-Parmer™ SHP-200-MP Stuart Plaque chauffante à agitation à trois positions
Code produit 11436538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
11436538 Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11436538 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5160008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00€
    1589.32€ / 1 pièces
    Économisez 345.68€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
SHP-200-MP Stuart La plaque chauffante à trois positions d'agitation possède trois positions de chauffage/agitation indépendantes, mais ne mesure que 23-5/8 in. L x 10-5/8 in L (60 x 27 cm).
  • Aimants puissants pour un couplage magnétique et une capacité d'agitation forts
  • Chaque position peut facilement accueillir un bécher de 2 L.
  • La plaque supérieure en alliage aluminium/silicium assure une température de plaque uniforme
  • Un voyant d'avertissement « Chaud » clignotant indique une température supérieure à 50 °C.
Trois unités de positionnement à commande indépendante ne nécessitent qu'une seule source d'alimentation. Effectuez trois tests distincts simultanément ou analysez plusieurs échantillons dans les mêmes conditions.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Comprend 3 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm)
Fonctions de sécurité Témoins d’avertissement de la température séparés pour chaque plaque
Fonctions d’agitation 3 positions de chauffage/agitation indépendantes dans un encombrement de seulement 600 x 270 mm, pouvant facilement accueillir 3 béchers de 2 litres.
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 2 250 W
Type de contrôleur Analogique
Modèle SB162-3
Caractéristiques de la semelle L’unité nécessite un seul point d’alimentation. Elle est idéale pour les applications de contrôle qualité où de nombreux échantillons requièrent un chauffage et une agitation simultanés dans des conditions identiques.
Dimensions 160 x 160 mm
Hauteur (métrique) 110 mm
max. (métrique) Température ambiante à 325°C
Hauteur (impériale) 4,3 in
Fréquence 50 Hz
Largeur (métrique) 600 mm
Largeur (impériale) 23,6 in
Puissance 2 250 W
Poids (impériale) 24.3 lb.
Poids (métrique) 11 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Nbre de positions 3
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min