Learn More
Cole-Parmer™ Bain-marie à agitation SBS40 Stuart™
Beskrivning
- Le choix de plateformes permet d’obtenir un système à agitation, à agitation orbitale ou non-agité
- Les commandes analogiques et l'affichage numérique de la température simplifient le fonctionnement
- Les seuils de surchauffe et de faible niveau améliorent la sécurité
- Vitesse d’agitation : 20 à 130 tr/min
- Longueur de course/taille de l'orbite : 3/4 po (20 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Capacité (métrique) | 24 l |
| Type | Bain-marie à agitation |
| Affichage | LED |
| Température (métrique) maximale | 95°C |
| Tension | 230 V |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?