Learn More
Cole-Parmer™ Rack en acier inoxydable pour bain-marie à agitation Stuart™
Code produit 10725004
Change view
Click to view available options
Capacité:
143 microtubes de 1,5 ml
25 tubes à centrifuger de 50 ml
56 tubes à centrifuger de 15 ml
Tubes de culture de 120 x 13 mm
Tubes de culture de 30 x 26 mm
Tubes de culture de 72 x 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10725004 Tubes de culture de 120 x 13 mm 1 pièce
12738988 25 tubes à centrifuger de 50 ml -
10181133 143 microtubes de 1,5 ml 1 pièce
12728988 Tubes de culture de 30 x 26 mm 1 pièce
10600394 Tubes de culture de 72 x 16 mm 1 pièce
12718988 56 tubes à centrifuger de 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10725004 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1215295
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez la polyvalence de votre bain-marie Stuart™
  • Choisissez parmi ces accessoires pour rendre votre appareil plus polyvalent
  • Conçu pour être facilement interchangé avec les bains-marie Stuart et les bains-marie d’agitation
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bain-marie à agitation
Capacité Tubes de culture de 120 x 13 mm
Matériau Acier inoxydable