Learn More
Cole-Parmer™ Incubateur à air forcé Stuart™ SI60D, 60 L
Code produit 11436628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11436628 60 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11436628 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0111008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3885.00€
    3686.31€ / 1 pièces
    Économisez 198.69€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Éclairage : Pas d’éclairage ; Plage de températures : Température ambiante de +8°C à 130°C
  • Conçus pour un accès facile grâce au panneau de porte avant à charnière
  • Chaque panneau latéral comporte des trous bouchés de 2 x 10 mm de diamètre pour l’introduction de gaz ou de câbles
  • Visibilité totale des échantillons
  • Accès facile à la chambre de travail
  • Choix entre une commande analogique ou numérique
  • Pour le modèle analogique SI60, le réglage de la température s’effectue par l’intermédiaire d’un bouton étalonné
  • Pour le modèle numérique SI60D, le réglage de la température est plus précis grâce à l’écran LCD
  • Les deux modèles sont dotés d’un interrupteur à poussoir préréglé à 37°C
  • Coupure de sécurité de la température réglée à 72°C
  • L’incubateur est fourni à plat, pour un assemblage au point d’utilisation
  • L’assemblage est simple et ne nécessite qu’un tournevis
Spécification
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 60 L
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acrylique
Plage de températures (métrique) Ambiant +8° jusqu'à 130 °C
Type Incubateur standard
Affichage LCD
Modèle SI 60D
Dimensions (P x l x H) intérieures 380 x 450 x 380 mm
Largeur (métrique) intérieure 450 mm
Hauteur (métrique) 390 mm
Hauteur (métrique) intérieure 380 mm
Alimentation électrique 220/240 V, 50 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz