Learn More
Cole-Parmer™ Série INC-200 Stuart™ Incubateur/agitateur d'hybridation
Code produit 11496558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Four à hybridation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11496558 Four à hybridation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11496558 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3945405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5360.00€
    4980.96€ / 1 pièces
    Économisez 379.04€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Série INC-200 Stuart™ L'incubateur/agitateur hybride est polyvalent et propose à —la fois des mouvements de rôtisserie et de bascule.
  • La circulation d'air forcée associée à une commande par microprocesseur permet d'obtenir une excellente uniformité de température.
  • Porte basculante pour un accès facile à la chambre.
  • Utilisez un incubateur d'hybridation lorsqu'il est essentiel de préserver l'intégrité de l'échantillon tout en le chauffant à la température exacte.
  • L'incubateur est idéal pour les applications d'hybridation d'acides nucléiques telles que les transferts Northern (ARN), Southern (ADN) et Western (protéines).
  • Cet incubateur compact est équipé de deux agitateurs intégrés.
  • Le secoueur à rôtisserie a une vitesse de rotation de 2 à 10 tours par minute, tandis que le secoueur à plateforme a une vitesse de balancement de 5 à 70 oscillations par minute.
  • Le doux mouvement de balancement est idéal pour l'étape de lavage de la plupart des procédures d'hybridation.
  • Les dispositifs de sécurité comprennent un système de protection contre la surchauffe, et l'alimentation du moteur est coupée en cas de surchauffe ou de calage.
  • L'intérieur en acier inoxydable est facile à nettoyer.
  • La porte à double vitrage en acrylique fumé et polycarbonate offre une protection contre les radiations.
  • Commandez une rôtissoire qui accepte séparément les bouteilles de 75 mm de diamètre extérieur et les bouteilles d'hybridation.
  • Les bouteilles sont fabriquées en verre borosilicaté et sont autoclavables.
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
Type Four à hybridation
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.