Learn More
Cole-Parmer™ Série MP-100 Stuart™ Appareil analogique de mesure du point de fusion
Code produit 11436618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
50°C à 250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11436618 50°C à 250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11436618 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0301361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00€
    882.23€ / 1 pièces
    Économisez 58.77€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La série MP-100 Stuart™ Appareil analogique de mesure du point de fusion avec éclairage LED intégré et lentille grossissante pour une visualisation aisée.
  • Simple d'utilisation : —placez l'échantillon dans un tube capillaire, réglez la vitesse de chauffage et observez la fusion.
  • Testez et visualisez trois échantillons simultanément.
  • Chauffer jusqu'à 20 °C/min, proche de la température de fusion, puis réduire la vitesse de chauffage à 1.° jusqu'à 10 °C/min.
  • Thermomètre à lecture directe sans mercure, rempli d'alcool bleu.
  • Pour une efficacité accrue, effectuez des mesures de point de fusion sur un maximum de trois échantillons simultanément.
  • Des instructions faciles à suivre sont imprimées directement sur l'appareil.
  • Placez votre échantillon dans un tube capillaire et insérez-le dans le bloc d'aluminium.
  • Réglez manuellement la vitesse de chauffage entre 1 °C et 20 °C par minute, jusqu'à un maximum de 250 °C.
  • Diminuer la vitesse de chauffage à mesure que l'on approche de la température de fusion prévue permettra d'améliorer la précision de la mesure.
  • Observez l'échantillon à travers la loupe jusqu'à ce que la fusion se produise et lisez la température de fusion sur le thermomètre.
  • L'appareil est fourni avec des tubes capillaires à extrémités ouvertes.
  • Une extrémité doit être scellée à l'aide d'un bec Bunsen ; ou bien, acheter séparément des tubes capillaires optionnels déjà scellés.
  • Commandez le bouchon de refroidissement en laiton en option pour accélérer le refroidissement lorsque plusieurs cycles sont nécessaires.
Spécification
Type de produit Simulateur de point de fusion
Tension 230 V
Puissance 50 W
Précision 1°C
Profondeur (métrique) 140 mm
Dimensions (L x l x H) 140 x 370 x 110 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 75 W
Hauteur (impériale) 4,3 in
Hauteur (métrique) 110 mm
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Modèle SMP11
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) 122 °F à 482 °F
Plage de températures (métrique) 50°C à 250°C
Poids (métrique) 1,7 kg
Largeur (impériale) 14,6 in
Largeur (métrique) 370 mm
Fréquence 50 Hz