Learn More
Cole-Parmer™ Aiguilles de concentrateur d'échantillons pour Cole-Parmer™ Concentrateur d'échantillons série SC-200
Code produit 11426578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PTFE
Dimensions:
76 mm
127 mm
127 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions unitSize
11426578 Acier inoxydable 76 mm 100 pièces
11436578 Acier inoxydable 127 mm 100 pièces
11446578 PTFE 76 mm 100 pièces
11456578 PTFE 127 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11426578 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3662096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00€
    483.20€ / 100 pièces
    Économisez 298.80€
    38% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez le bon fonctionnement de votre concentrateur d'échantillons grâce à ces aiguilles.
  • Entretenez votre concentrateur d'échantillons avec les aiguilles suivantes.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Aiguille pour concentrateur d’échantillons
Quantité Lot de 100
Dimensions 76 mm