Learn More
Cole-Parmer™ circulateur à immersion numérique haute stabilité série IC-300
Code produit 12777929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
RS-232
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
12777929 RS-232 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12777929 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0126215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00€
    2092.37€ / 1 pièces
    Économisez 162.63€
    7% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Le circulateur à immersion numérique haute stabilité de la série IC-300 offre une large plage de températures de -40 °C à +200 °C.
  • Haut ± Stabilité °de température de 0,005 °C
  • Capacité RS-232 bidirectionnelle
Ce circulateur à immersion polyvalent peut être utilisé de plusieurs façons. Utilisable comme régulateur de température autonome pour bain-marie, comme pompe de recirculation de liquide refroidi provenant d'un refroidisseur externe ou comme pompe de régulation de température pour un appareil externe. Le thermoplongeur chauffe avec précision jusqu'à 200 °C et contrôle en toute sécurité la température du liquide dans le bain tout en maintenant une excellente stabilité de température. Une interface RS-232 bidirectionnelle vous permet de contrôler le bain à distance et de télécharger les données sur un ordinateur pour une analyse plus approfondie.
Un affichage numérique, un voyant indicateur de surchauffe, une pompe à pression et un dispositif de coupure en cas de niveau de liquide bas rendent le circulateur facile et sûr à utiliser. Atteignez des températures inférieures à la température ambiante en utilisant le serpentin de refroidissement 12122-87 connecté à un refroidisseur externe en option.
Spécification
Gamme de températures -40°C à +120°C
Type Circulateur à immersion
Stabilité de la température ±0,005°C
Alimentation électrique 120/240 V
Type de connexion RS-232