Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Cole-Parmer™ Agitateurs de la série SH-200 et incubateurs agitateurs de la série SI-200
Description
- Assurez le bon fonctionnement de votre incubateur agitateur grâce à ces accessoires.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système à plusieurs niveaux |
| Matériau | Métal |
| Longueur (impériale) | 16,5 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 14 in |
| Longueur (métrique) | 420 mm |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 355 mm |
| Largeur (impériale) | 14,2 in |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 14 in |
| Largeur (métrique) | 360 mm |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 355 mm |
| Afficher plus |