Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitateur chauffant modèle UC152D
Code produit 15215617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille max. du récipient:
15 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille max. du récipient Conditionnement
15215617 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15215617 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    628.26€ / 1 pièces
    Économisez 126.74€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce Stuart™ L'agitateur chauffant modèle UC152D est doté d'une surface en vitrocéramique offrant une excellente résistance chimique.
  • Voyant d'avertissement de surchauffe clignotant, indépendant du secteur.
  • Contrôle précis de la température avec échelle indicatrice LED.
  • Conception compacte permettant un gain de place.
  • Plage de vitesse d'agitation : 100 à 2 000 tr/min
  • Forme : Carré
  • Dimensions : 150 x 150 mm
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Vitrocéramique
Tension 230 V
Comprend 2 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm), raccord intégral pour statif
Fonctions de sécurité Témoin clignotant d’avertissement de la température, indépendant du réseau
Fonctions d’agitation Des aimants puissants et un moteur performant permettent d'atteindre des vitesses d'agitation allant jusqu'à 2000 tr/min et sont capables de mélanger de grands volumes.
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 550 W
Type de contrôleur Numérique
Modèle UC152D
Caractéristiques de la semelle Le témoin d’avertissement de la température clignote lorsque la température de la plaque chauffante est supérieure à 50°C et fonctionne même lorsque la plaque chauffante est éteinte et débranchée
Longueur (impériale) 10 in
Dimensions 150 x 150 mm
Hauteur (métrique) 122 mm
max. (métrique) Température ambiante à 450°C
Température (impériale) Température ambiante jusqu'à 842 °F
Hauteur (impériale) 4,8 in
Fréquence 50 Hz
Largeur (métrique) 172 mm
Longueur (métrique) 255 mm
Largeur (impériale) 7 in
Puissance 550 W
Poids (impériale) 6.4 lb.
Poids (métrique) 2,9 Kg
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 2 000 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 255 x 180 x 122 mm