Learn More
Styrène-4-acide sulfonique sel de sodium hydrate, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372567 5 g 5g
11382567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11685.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2695-37-6
Formule moléculaire C8H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00013379 MFCD00084449
Clé InChI XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 3571582
Nom IUPAC sodium ;4-éthénylbenzènesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate
Point de fusion >320°C
Quantité 5 g
Beilstein 3575931
Poids de la formule 206.20 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique