Learn More
Styrène-4-acide sulfonique sel de sodium hydrate, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Point de fusion | >320°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3575931 |
| Poids de la formule | 206.20 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Qualité | Technique |