Learn More
Styrene-4-sulfonique acide sodium sel, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378828 50 g 50g
11388828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041690.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
Styrene-4-sulfonic acid sodium salt is grafted on poly(ethersulfone) membrane to determine the fractionation of proteins with similar molecular weights. It is used as sodium based ion exchange membranes for membrane capacitive deionization (MCDI) for synthesis. It is used in the study of copolymerization characteristics of sodium styrenesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2695-37-6
Formule moléculaire C8H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00013379 MFCD00084449
Clé InChI XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 3571582
Nom IUPAC sodium ;4-éthénylbenzènesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Beilstein 3575931
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 206.19
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodiumsalt