Learn More
Styrène, 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103190 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10031380 10 mL Flacon en verre 10mL
10021380 1 L Flacon en verre 1L
10398093 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10103190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20€
    48.65€ / 2.5L
    Économisez 9.55€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-42-5 , 98-29-3
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme éthénylbenzène, phényléthylène, vinylbenzène, benzène, éthényle, phényléthène, monomère, phénéthylène, styrolène, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI : 27452
Nom IUPAC ethenylbenzene
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrène
Note relative au nom Stabilisé
Point de fusion -31.0°C
Densité 0.9060 g/ml
Point d’ébullition 145.0°C à 146.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CH2
Indice de réfraction 1.5460 à 1.5480
Quantité 2.5 l
Beilstein 05, 474
Merck Index 15, 8990
Gravité spécifique 0.906
Stabilisateur 10 à 20 ppm p-tert-butylcatéchol
Poids de la formule 104.15
Tension de vapeur 7 mbar à 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Styrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.