Learn More
Styrène, 99 %, stab. avec 10-15 ppm de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463960 100 mL 100mL
11408397 500 mL 500mL
11418397 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463960 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18481.AE
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Styrene is used in the preparation of polystyrene which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include refrigerator liners, medical devices and small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN), which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le styrène est utilisé dans la préparation du polystyrène, qui est utilisé pour les contenants de service alimentaire rigides, les panneaux pour carrosserie automobile, les pièces pour turbine, les bateaux, les boîtiers de disques compacts (CD), les fenêtres d’enveloppe et de nombreux autres produits. Les autres utilisations comprennent les revêtements de réfrigérateur, les dispositifs médicaux et les petits appareils ménagers. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation du caoutchouc styrène-butadiène, du latex styrène-butadiène, du styrène-isoprène-styrène (SIS), du styrène-divinylbenzène (S-DVB) et de la résine styrène-acrylonitrile (SAN), qui sont utilisés dans le caoutchouc, le plastique, l’isolation, la fibre de verre, les tuyaux, les pièces automobiles et de bateau, les contenants alimentaires et les endos de tapis.
Solubilité
Miscible au disulfure de carbone, à l’éther, au méthanol, au benzène, au toluène, à l’éthanol, au n-heptane, au tétrachlorure de carbone et à l’acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-42-5
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene
Note relative au nom stabilized with 10 to 15ppm 4-tert-butylcatechol
Point de fusion -31°C
Densité 0.906
pH Neutral
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 31°C (88°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.546
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2055
Beilstein 1071236
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8860
Informations sur la solubilité Miscible with carbon disulfide,ether,methanol,benzene,toluene,ethanol,n-heptane,carbon tetrachloride and acetone. Immiscible with water.
Nom IUPAC ethenylbenzene
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Styrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene