Learn More
Styrène-alpha, bêta, bêta-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Styrene vinyl-d3 |
| CAS | 3814-93-5 |
| Formule moléculaire | C8 2H3 H5 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Benzene, ethenyl-1,2,2-d3-, Benzene, ethenyl-d3- (9 CI), Styrene-α,β,β-d3 (6 CI,7 CI,8 CI), Ethenyl-1,2,2-d3benzene, α,β,β-Trideuterostyrene, Styrene (vinyl-D3), Styrene D3 (vinyl-D3) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C(=C([2 H])c1ccccc1)[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,2,2-triduutérinylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.17 |
| Poids de la formule | 107.0814 g/mol |
| Afficher plus |