Learn More
Oxyde de styrène, 97+%
Code produit 10215140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215140 1 L Flacon en verre 1L
10476950 10 mL Flacon en verre 10mL
10795791 250 mL Flacon en verre -
10616714 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10215140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132800010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 96-09-3 | C₈H₈O | 120,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-09-3
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00005121
Clé InChI AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
CID PubChem 7276
ChEBI CHEBI:17907
Nom IUPAC 2-phényloxirane
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene oxide
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5330 to 1.5360
Quantité 1 L
Beilstein 17, 49
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement