Learn More
Oxyde de styrène, 97+%
Code produit 10616714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10616714 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10476950 10 mL Flacon en verre 10mL
10795791 250 mL Flacon en verre -
10215140 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10616714 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132800025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 96-09-3 | C₈H₈O | 120,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-09-3
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00005121
Clé InChI AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
CID PubChem 7276
ChEBI CHEBI:17907
Nom IUPAC 2-phényloxirane
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene oxide
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5330 to 1.5360
Quantité 2.5 L
Beilstein 17, 49
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement