Learn More
Oxyde de (+/-)-styrène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312067 100 g 100g
11322067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11312067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07821.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
Styrene oxide is used as an intermediate in medicine and perfume.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de styrène est utilisé comme intermédiaire en médecine et parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-09-3
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
Numéro MDL MFCD00005121
Clé InChI AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
CID PubChem 7276
ChEBI CHEBI:17907
Nom IUPAC 2-phényloxirane
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Styrene oxide
Point de fusion -37°C
Densité 1.053
Point d’ébullition 193°C to 196°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 108582
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté ≥98%