Learn More
Styrene (stabilized with 4-tert-Butylcatechol), TRC
Code produit 30138583
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138583 25 g 25g
30137322 5 g 5g
30040834 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138583 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68779025G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-42-5
Formule moléculaire C8 H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Synonyme Styrene, Benzene, ethenyl-, Styrene (8CI), Ethenylbenzene, BYX 6, Cinnamene, EM 50, Maomin SM, NSC 62785, Phenethylene, Phenylethene, Phenylethylene, S 0095, STC, Styrol, Styrole, Styrolene, Styrolution PS 124N, Styropol SO, TTB 7302, Vinylbenzene, Vinylbenzol
Nom IUPAC styrene
SMILES C=Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Poids de la formule 104.0626
Pourcentage de pureté >95%