Learn More
SU 6668, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18085152
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18085152 10 mg 10mg
18055682 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18085152 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 3335/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
PDGFR, VEGFR and FGFR inhibitor
ATP-competitive PDGFR, VEGF and FGFR inhibitor (IC50 values are 0.06, 2.43, 3.04 and > 100 μM at PDGFRβ, VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively). Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 values are 0.41, 9.3 and 16.5 μM for VEGF, FGF and PDGF-stimulated growth respectively) and induces > 75% growth inhibition against a broad range of tumor types in vivo. Exhibits antiangiogenic, anti-inflammatory, antimetastatic and proapoptotic activity and is orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 252916-29-3
Formule moléculaire C18H18N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 310.353
Clé InChI NHFDRBXTEDBWCZ-NTEUORMPSA-N
Synonyme 3-2,4-dimethyl-5-e-2-oxo-1h-indol-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, e-3-2,4-dimethyl-5-2-oxoindolin-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, tsu 68, tsu-68 su6668,orantinib, 3-2,4-dimethyl-5-3e-2-oxo-1h-indol-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 3-2,4-dimethyl-5-e-2-oxo-1,2-dihydro-3h-indol-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, tsu-68 random configuration, z-3-2,4-dimethyl-5-2-oxoindolin-3-ylidene-methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 3-2,4-dimethyl-5-2-oxoindolin-3-ylidene methyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 5-1,2-dihydro-2-oxo-3h-indol-3-ylidene methyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid
CID PubChem 5995546
Nom IUPAC 3-[2,4-dimethyl-5-[(E)-(2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid
SMILES CC1=C(NC(=C1CCC(=O)O)C)C=C2C3=CC=CC=C3NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau SU 6668
Quantité 10 mg
Poids de la formule 310.35
Pourcentage de pureté >99%