Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie SUB Aqua Pro
Code produit 15167025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 et 12 L
Modèle:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
15167025 34 L SAP34 1 pièce
15157025 12 L SAP12 1 pièce
15187025 18 L SAP18 1 pièce
15127025 2 L SAP2 1 pièce
15177025 26 L SAP26 1 pièce
15147025 5 L SAP5 1 pièce
15197025 5 et 12 L SAPD 1 pièce
15137025 2 L SAP2s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15167025 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur SAP34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00€
    2144.00€ / 1 pièces
    Économisez 301.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
  • Fonctionne à une température ambiante de +5 à 99°C
  • Technologie Set and Forget™ : chauffage rapide, contrôle précis de la température
  • Stabilité ±0,2°C
  • Résolution de réglage de 0,1°C.
  • Alarme de surchauffe réglable : protège les échantillons de la surchauffe
  • Démarrage à sec avancé et protection contre le fonctionnement à sec
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur (à l’exception des modèles SAP2 & SAP2S)
  • Robinet de vidange et couvercle transparent inclus
  • Minuteur et préréglages
  • 120Modèles V & 230 V disponibles
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 34 L
Gamme de températures Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
Capacité de chauffage 1800 W (230V), 1300 W (120V)
Modèle SAP34
Préréglages de la température 3
Résolution de la température ±0,1°C
Stabilité de la température ±0,2°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 770 x 335 x 275 mm
Longueur (métrique) 770 mm
Longueur (métrique) intérieure 635 mm
Largeur (métrique) 335 mm
Largeur (métrique) intérieure 281 mm
Hauteur (métrique) 275 mm
Poids (métrique) 13,8 kg
Tension 120/230 V
Fréquence 50/60 Hz