Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse sur gel sous-marine SUB6 PROMO
Code produit 11514494
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) globale:
10 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) globale unitSize
11514494 10 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11514494 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SUB10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Achetez un équipement d’électrophorèse horizontale Hoefer™ et recevez un flacon de 25 g d’agarose offert (HBGR14025)
  • Capacité maximale : 80 échantillons
  • Comporte un plateau de coulage de gel amovible avec des joints d’extrémité qui permettent de couler les gels directement dans la cuve
  • Idéal pour les techniques d’électrophorèse préparatives et an
Spécification
Certifications/Conformité EN61010-1, CE
Type Unité d’électrophorèse sur gel sous-marine Mini Plus
Plage d’humidité 80%
Comprend Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration avec joint en silicone, peignes à 16 puits d’épaisseur 1 mm, bandes de chargement colorées
Taille de l’échantillon 80
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (de remplissage) métrique 0,45 L
Dimensions (L x l) 23 x 16,5 cm (9,05 x 6,4 po)
Longueur (impériale) 9,05 in
Longueur (impériale) du gel 3,9 po
Longueur (métrique) 23 cm
Longueur (métrique) globale 10 cm
Largeur (impériale) 6,4 po
Largeur (impériale) du gel 4,5 po
Largeur (métrique) 16,5 cm
Largeur (métrique) du gel 11,5 cm
Hauteur (métrique) 6,5 cm
Tension 300 V
Puissance 60 w
Ampérage 200 mA